Beskrivning
De resDNASEQ™ Quantitative NS0 DNA Kit är ett kvantitativt PCR (qPCR)-baserat system för detektion av värdcells-DNA från NS0-celler (murint myelom), ett uttryckssystem som vanligtvis används för framställning av vacciner. Pålitlig och snabb, den resDNASEQ™ systemet möjliggör känslig (så lite som 1,5 pg DNA/ml testprov) och specifik kvantifiering av NS0-cells-DNA. Denna prestanda hjälper till att säkerställa en hög grad av tillförlitlighet för kvantifieringsdata som erhållits från ett brett spektrum av provtyper, från prover under process till slutprodukt, oavsett om provet innehåller DNA med hög molekylvikt eller klippt DNA.
•Mycket känslig kvantifiering med beprövad TaqMan™ qPCR-teknik i realtid
• Konsekvent prestanda över det förväntade intervallet av DNA-fragmentstorlekar
• Integrerat system inkluderar provberedningskit, mastermix, TaqMan™ primer/probmix och NS0 genomisk DNA-standard Detta kit är
tillgängligt med eller utan provberedningsreagens i form av en PrepSEQ™ Residual DNA Sample Preparation Kit, som är optimerat för högeffektiv återvinning av rest-DNA från komplexa blandningar av proteiner, buffertar och salter.
De resDNASEQ™ Kvantitativt NS0 DNA Kit är utformat för att ge mycket känslig detektion av NS0 DNA, vilket gör att du kan använda små provvolymer för att generera korrekta resultat. Det breda linjära intervallet av TaqMan™ qPCR-teknik i realtid gör att du kan testa prover med varierande nivåer av NS0-DNA i samma analys, till exempel undergångsprover med högre mängder DNA eller bulkläkemedelssubstans med mycket låga mängder.
Lätt att använda, resulterar på mindre än 4 timmar.
Det enkla arbetsflödet resDNASEQ™ Kvantitativt NS0 DNA-kit består av provberedning, analysinställning och instrumentkörning och dataanalys som —du kan utföra på mindre än 4 timmar. Börja med att extrahera DNA från dina renings- och läkemedelsprover under processen. Utför sedan qPCR-analys för att jämföra mängden NS0-DNA i dina testprover med en standardkurva genererad med kända mängder renad NS0-genomisk DNA-standard. De resDNASEQ™ Systemet innehåller nästan allt du behöver för att utföra dessa steg, från provberedningskit till mastermix till TaqMan™ primer/probmix till NS0 genomisk DNA-standard, samt steg-för-steg-instruktioner.
Specifik för NS0-DNA, ingen korsreaktivitet med icke-relaterat DNA Målet för
analysen är mycket specifik, den detekterar endast en —NS0-specifik region av ett genetiskt element med flera kopior. Vi valde denna region med hjälp av omfattande bioinformatisk analys av flera relaterade och obesläktade arter.
Konsekvent prestanda även med fragmenterat DNA
För korrekt kvantifiering av kvarvarande NS0-DNA måste analysresultaten vara opåverkade av storleken på DNA-molekylerna som finns i testprovet. Med resDNASEQ™ systemet får du konsekvent analysprestanda över en rad DNA-fragmentstorlekar.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | resDNASEQ NS0 DNA-kontroll • NS0 DNA-kontroll, 30 ng/μ L, 40μ L, butik på– 15 till– °25 C• DNA-spädningsbuffert (DDB), 7 mL, förvara vid– 15 till– 25 °C före första användningen och 2 −8 °C efter första användningen resDNASEQ NS0 DNA Realtids PCR-reagens • Environmental Master Mix (2X), 2 x 0,75 mL, förvara vid– 15 till– 25 °C före första användning och 2 −8 °C efter första användning, skydda mot ljus • NS0 DNA-analysblandning (10X), 300μ L, butik på– 15 till– 25 C, °skydda mot ljus • Negativ kontroll (vatten), 1,0 mL, förvara vid– 15 till– 25 C °före första användningen och 2 8 −C °efter första användningen |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Formatera | Sats |
| PCR-metod | qPCR |
| Värdcell | NS0 |
| Etikett eller färgämne | FAM |
| Produktlinje | resDNASEQ |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Visa mer |