Läs mer
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Kvantitativt plasmid-DNA - Kanamycinresistensgenkit
Produktkod. 18765425 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Inkluderar:
Analyssats och provberedning
Endast analyskit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
18765425 Endast analyskit
18755395 Analyssats och provberedning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18765425 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A50337
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39440.00 SEK
    38130.00 SEK / 100 reaktioner
    Save 1310.00 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
De resDNASEQ Quantitative Plasmid DNA - Kanamycin Resistance Gene Kit är ett kvantitativt PCR (qPCR)-baserat system för detektion av kvarvarande kanamycinresistenta plasmider.
De resDNASEQ Quantitative Plasmid DNA - Kanamycin Resistance Gene Kit är ett kvantitativt PCR (qPCR)-baserat system för detektion av resterande kanamycinresistenta plasmider som används vid utvecklingen av genterapier, cellbaserade vacciner och liknande bioterapeutika. Pålitlig och snabb, den resDNASEQ systemet möjliggör känslig och specifik kvantifiering av kanamycin-resistent plasmid-DNA. Denna prestanda hjälper till att säkerställa en hög grad av förtroende för kvantifieringsdata som erhållits från ett brett spektrum av provtyper, från prover under process med olika provmatriser till bulkläkemedelssubstans.
Funktioner av resDNASEQ Kvantitativt plasmid-DNA - Kanamycin Resistance Gene Kit inkluderar:
• Designad för att kvantifiera kvarvarande plasmid-DNA med alla vanliga alleler av kanamycinresistensgenen
• Mycket känslig kvantifiering genom innovativ DNA-free master mix
• Mycket känslig kvantifiering med beprövad TaqMan realtids PCR-teknik
• Inkluderar mastermix, TaqMan primer/probmix, kanamycinresistent plasmid-DNA-standard och provberedningsreagenser Detta
kit är tillgängligt med eller utan provberedningsreagenser i form av ett PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit, som är optimerat för högeffektiv återvinning av rest-DNA från komplexa blandningar av proteiner, buffertar och salter.
Integrerad arbetsflödeslösning The
resDNASEQ Kvantitativt plasmid-DNA - Kanamycinresistens-genkit med PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit är en del av ett integrerat arbetsflöde för förorenings- och föroreningstestning under biofarmaceutisk tillverkning. Det medföljande PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit erbjuder både ett manuellt och automatiserat arbetsflöde för provberedning. De resDNASEQ kit har validerats på Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System och QuantStudio 5 Realtids PCR-system. Dataanalys effektiviseras med hjälp av AccuSEQ PCR-detekteringsprogram i realtid som ger korrekt kvantifiering och säkerhet, revision och e-signaturfunktioner för att möjliggöra 21 CFR Pt 11-efterlevnad.
Lätt att använda
med resDNASEQ Kvantitativt plasmid-DNA - Kanamycinresistensgenkit, du utför qPCR-analys för att jämföra mängden kanamycinresistent plasmid-DNA i dina testprover med standardkurvor genererade med kända mängder kanamycinresistent plasmid-DNA-standard. De resDNASEQ kit innehåller de komponenter du behöver för att utföra dessa steg, från mastermix till TaqMan primer/probmix till DNA-standard, samt steg-för-steg-instruktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring resDNASEQ KanR kontroll
• KanR DNA-kontroll, 40μ L, 3,0 x 10 7 exemplar/μ L, butik på– 15 till– °25
C• DNA-spädningsbuffert (DDB), 7 mL, förvara vid– 15 till– 25 °C före första användningen och 2 −8 °C efter första användningen
resDNASEQ KanR DNA PCR-reagens i realtid
• Environmental Master Mix v3 (2X), 2 x 0,75 mL, lagra vid– 15 till– °25 C före första användning och −2 °8 C efter första användning, skydda mot ljus
• KanR DNA-analysblandning (10X), 300μ L, butik på– 15 till– 25 C, °skydda mot ljus
• Negativ kontroll (vatten), 1,0 mL, förvara vid– 15 till– 25 C °före första användningen och 2 8 −C °efter första användningen
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Sats
PCR-metod qPCR
Etikett eller färgämne FAM
Produktlinje resDNASEQ
Kvantitet 100 reaktioner
Frakt skick Torr is
Mål Kanamycinresistenta plasmider
Antal reaktioner 100 reaktioner
Inkluderar Endast analyskit