Läs mer
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Kvantitativa Sf9 och Baculovirus DNA-kit
Produktkod. 18775495 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Inkluderar:
Analyssats och provberedning
Endast analyskit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
18775495 Endast analyskit
18715535 Analyssats och provberedning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18775495 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A46066
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56645.00 SEK
    54800.00 SEK / Paket med 1
    Save 1845.00 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
De resDNASEQ Kvantitativt Sf9 och Baculovirus DNA Kit är ett duplex kvantitativt PCR (qPCR)-baserat system för detektion av kvarvarande DNA från Sf9 baculovirusplattformen.
De resDNASEQ Kvantitativt Sf9 och Baculovirus DNA Kit är ett duplex kvantitativt PCR (qPCR)-baserat system för detektering av kvarvarande DNA från Sf9 baculovirusplattformen som används vid utvecklingen av genterapi, cellbaserade vacciner och liknande bioterapeutika. Pålitlig och snabb, den resDNASEQ systemet möjliggör känslig och specifik kvantifiering av Sf9-värdcells-DNA och baculovirus-DNA. Denna prestanda hjälper till att säkerställa en hög grad av tillförlitlighet för kvantifieringsdata som erhållits från ett brett spektrum av provtyper, från prover under process med olika provmatriser till renad slutprodukt.
Funktioner av resDNASEQ Kvantitativa Sf9 och Baculovirus DNA Kit inkluderar:
• Duplexanalysdesign för att kvantifiera både Sf9- och bakulovirusrest-DNA
• Mycket känslig kvantifiering med beprövad TaqMan qPCR-teknik i realtid
• Konsekvent prestanda över det förväntade intervallet av DNA-fragmentstorlekar
• Inkluderar mastermix, TaqMan primer/probmix och Sf9- och baculovirus-DNA-standard Detta
kit är tillgängligt med eller utan provberedningsreagens i form av ett PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit, som är optimerat för högeffektiv återvinning av rest-DNA från komplexa blandningar av proteiner, buffertar och salter.
Integrerad arbetsflödeslösning The
resDNASEQ Kvantitativt Sf9 och Baculovirus DNA Kit är en del av ett integrerat arbetsflöde för förorenings- och föroreningstestning under biofarmaceutisk tillverkning. Satsen är kompatibel med PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit, som erbjuder både ett manuellt och automatiserat arbetsflöde för provberedning. De resDNASEQ kit har validerats på Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System och QuantStudio 5 Realtids PCR-system. Dataanalys effektiviseras med hjälp av AccuSEQ PCR-detekteringsprogram i realtid som ger korrekt kvantifiering och säkerhet, revision och e-signaturfunktioner för att möjliggöra 21 CFR Pt 11-efterlevnad.
Lätt att använda
med resDNASEQ Kvantitativt Sf9 och Baculovirus DNA Kit, du utför qPCR-analys för att jämföra mängden Sf9 och baculovirus DNA i dina testprover med standardkurvor genererade med kända mängder renad Sf9 och baculovirus DNA-standard. De resDNASEQ kit innehåller nästan allt du behöver för att utföra dessa steg, från mastermix till TaqMan primer/probmix till DNA-standard, samt steg-för-steg-instruktioner.
Konsekvent prestanda
För korrekt kvantifiering av kvarvarande Sf9- och baculovirus-DNA måste analysresultaten vara opåverkade av storleken på DNA-molekylerna som finns i testprovet. Med resDNASEQ systemet får du konsekvent analysprestanda över en rad DNA-fragmentstorlekar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring resDNASEQ Sf9 och Baculovirus DNA-kontroll
• Multiplex DNA-kontroll (Sf9 DNA-kontroll, 30 ng/μ L; Baculovirus DNA-kontroll, 30 ng/μ L), 40μ L, butik på– 15 till– °25
C• DNA-spädningsbuffert (DDB), 7 mL, förvara vid– 15 till– 25 °C före första användningen och –2 °8 C efter första användningen
resDNASEQ Realtids PCR-reagens
• Environmental Master Mix (2X), 2 x 0,75 mL, förvara vid– 15 till– 25 °C före första användning och 2 –8 °C efter första användning, skydda mot ljus
• Sf9 + Baculovirus DNA-analysblandning (10X), 300μ L, butik på– 15 till– 25 C, °skydda mot ljus
• Negativ kontroll (vatten), 1,0 mL, förvara vid– 15 till– 25 C °före första användningen och 2 8 –C °efter första användningen
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Sats
PCR-metod qPCR
Värdcell SF9 + Bacoluvirus
Etikett eller färgämne FAM + VIC
Produktlinje resDNASEQ
Kvantitet 100 reaktioner
Frakt skick Torr is
Antal reaktioner 100 reaktioner
Inkluderar Endast analyskit