Beskrivning
De resDNASEQ Quantitative Vero DNA Kit är ett kvantitativt PCR (qPCR)-baserat system för detektion av värdcells-DNA från Vero-celler (African Green Monkey), ett uttryckssystem som vanligtvis används för framställning av vacciner. Pålitlig och snabb, den resDNASEQ Systemet möjliggör känslig (så lite som 1,5 pg DNA/ml testprov) och specifik kvantifiering av Vero-cells-DNA, vanligtvis på mindre än fyra timmar. Denna prestanda hjälper till att säkerställa en hög grad av förtroende för kvantifieringsdata som erhållits från ett brett spektrum av provtyper.
• Mycket känslig kvantifiering med beprövad TaqMan qPCR-teknik i realtid
• Erbjuder konsekvent prestanda över det förväntade intervallet av DNA-fragmentstorlekar
• Integrerat system inkluderar provberedningskit, mastermix, TaqMan primer/probmix och Vero genomisk DNA-standard
• Manuell och automatiserad provberedning, optimerad för kvantitativ återvinning från komplexa provmatriser Detta kit är
tillgängligt med eller utan provberedningsreagenser i form av ett PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit, som är optimerat för högeffektiv återvinning av rest-DNA från komplexa blandningar av proteiner, buffertar och salter.
De resDNASEQ Kvantitativt Vero DNA Kit är utformat för att ge mycket känslig detektion av Vero DNA, vilket gör att du kan använda små provvolymer för att generera korrekta resultat. Det breda linjära intervallet av TaqMan qPCR-teknik i realtid gör att du kan testa prover med varierande nivåer av Vero-DNA i samma analys, såsom prover under process med högre mängder DNA eller bulkläkemedelssubstans med mycket låga mängder.
Lätt att använda, resulterar på mindre än 4 timmar.
Det enkla arbetsflödet resDNASEQ Kvantitativt Vero DNA-kit består av provberedning, analysinställning och instrumentkörning och dataanalys —som du vanligtvis kan utföra på under 4 timmar. Börja med att extrahera DNA från dina renings- och läkemedelsprover under processen. Utför sedan qPCR-analys för att jämföra mängden Vero DNA i dina testprover med en standardkurva genererad med kända mängder renad Vero genomisk DNA-standard. De resDNASEQ Systemet innehåller nästan allt du behöver för att utföra dessa steg, från provberedningskit till mastermix till TaqMan primer/probmix till Vero genomisk DNA-standard, samt steg-för-steg-instruktioner.
Konsekvent prestanda även med fragmenterat DNA
För korrekt kvantifiering av kvarvarande Vero-DNA måste analysresultaten vara opåverkade av storleken på DNA-molekylerna som finns i testprovet. Med resDNASEQ systemet får du konsekvent analysprestanda över en rad DNA-fragmentstorlekar.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | resDNASEQ Vero DNA-kontroll • Vero DNA-kontroll, 30 ng/μ L, 40μ L, butik på– 15 till– °25 C• DNA-spädningsbuffert (DDB), 7 mL, förvara vid– 15 till– 25 °C före första användningen och 2 −8 °C efter första användningen resDNASEQ Vero DNA Real-Time PCR-reagens • Environmental Master Mix (2X), 2 x 0,75 mL, förvara vid– 15 till– °25 C före första användning och −2 °8 C efter första användning, skydda mot ljus • Vero DNA-analysblandning (10X), 300μ L, butik på– 15 till– 25 C, °skydda mot ljus • Negativ kontroll (vatten), 1,0 mL, förvara vid– 15 till– 25 C °före första användningen och 2 8 −C °efter första användningen |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Formatera | Sats |
| PCR-metod | qPCR |
| Värdcell | Vero |
| Etikett eller färgämne | FAM |
| Produktlinje | resDNASEQ |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Visa mer |