Läs mer
Gosselin™ Resealable Plastic Bag, Double Pocket, PS
Artikelnummer. 15497451
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mått (L x B):
200mm x 150mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 4000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15497451
missing translation for 'mfr': Gosselin™ SP438
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Corning™ Gosselin™ Resealable Plastic Bag, Double Pocket, PS, are suitable for a variety of storage uses.
  • Clear, polystyrene construction
  • Resealable
  • Double pocket design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polystyren
nr per ärende 4000/Cs
Kvantitet 4000/Cs.
Mått (L x B) 200mm x 150mm
Bredd (metrisk) 150 mm
Höjd (metrisk) 200 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt