Läs mer
Cytiva Forskningsgrad FBS, South America Origin
Beskrivning
- Komplettera forskningens cellkulturtillväxt med kvalitet från Sydamerika HyClone Fetalt bovint serum.
- Kommer från EU-godkända sydamerikanska länder med fullständig spårbarhet tillbaka till originalkällan
- Låg i antikroppar och hög i tillväxtfaktorer
- Tillverkad med äkta poolteknik för enhetlighet och konsistens från flaska till flaska
- Filtrerat genom tre sekventiella 100nm (0,1um) porstorleksklassade filter
- Viruspaneltestning enligt 9 CFR 113.53
Specifikationer
Specifikationer
| Ursprungsland | Sydamerika |
| Kvantitet | 100 ml |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | Sekventiell Trippelfiltrerad, 100 nm |
| Testad för | Endotoxin, Hemoglobin |