Läs mer
Eppendorf™ Research™ plus, 4-pack med epT.I.P.S.™ Biobaserat - ACT nu paket
Handla allt Eppendorf ProdukterBeskrivning
ACT Nu Bundle
- Eppendorf™ Research™ plus-pipetter är kända för sin höga tillförlitlighet samt lätta och ergonomiska design, vilket gör dem till standardutrustning i tusentals labb över hela världen
- Setet består av 4 ACT™ -märkta enkanaliga volymvarianter och gott om lager av sterila filterspetsar
- Idealisk för labb som arbetar med känsliga mikro- eller molekylärbiologiska tillämpningar
- Inkluderat i detta paket är ep Dualfilter av hög kvalitet T.I.P.S.™ Biobaserade filterpipettspetsar, helt tillverkade av en innovativ biobaserad polymer (förutom filter) som avsevärt minskar det produktrelaterade koldioxidavtrycket och bidrar därmed till en mer hållbar laboratoriemiljö utan att kompromissa med experimentella resultat
- Certifierad fri från humant DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare, tips säkerställer optimal prestanda i PCR-tillämpningar
- Innehåller 4 pipetter, 3840 pipettspetsar, 4 pipettspetsar och en kulspetspenna:
- Eppendorf™ Research™ plus 1-kanals mörkgrå pipett med variabel volym 0,1 till 2,5μ L
- Eppendorf™ Research™ plus 1-kanals gul pipett med variabel volym 2 till 20μ L
- Eppendorf™ Research™ plus 1-kanals gul pipett med variabel volym 20 till 200μ L
- Eppendorf™ Research™ plus 1-kanals blå pipett med variabel volym 100 till 1000μ L
- ep Dubbelfilter T.I.P.S.™ Biobaserade omladdningar, PCR-ren/steril, 0,1 till 10μ LM, 40 mm, mellangrå, färglösa spetsar, 960 spetsar (10 brickor x 96 spetsar)
- ep Dubbelfilter T.I.P.S.™ Biobaserade omladdningar, PCR-ren/steril, 2 till 20μ L, 53 mm, gula, färglösa spetsar, 960 spetsar (10 brickor x 96 spetsar)
- ep Dubbelfilter T.I.P.S.™ Biobaserade omladdningar, PCR-ren/steril, 2 till 200μ L, 55 mm, gula, färglösa spetsar, 960 spetsar (10 brickorx 96 tips)
- ep Dubbelfilter T.I.P.S.™ Biobaserade omladdningar, PCR-ren/steril, 50 till 1000μ L, 76 mm, blå, färglösa spetsar, 960 spetsar (10 brickor x 96 spetsar)
- 3 epT.I.P.S.™ Box 2.0 (tom box för 10 till 300μ L)
- 1 epT.I.P.S.™ Box 2.0 (tom box för 1000 till 1250μ L)
- 1 Eppendorf™ pipettpenna
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | Dubbelfilter T.I.P.S. Biobaserade tips |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Diverse |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Eppendorf Research Plus |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Pipett Mulspetsack |
| Volym (metrisk) | 0,1 till 2,5μ L, 2 till 20μ L, 20 till 200μ L, 100 till 1000μ L |