Läs mer
Descrizione
- Volymjusteringsfunktionen gör att önskad volym kan nås med några snabba varv
- Kontrollknapp och utkastare med låg arbetskraft är placerade för ergonomi med en fyrsiffrig volymvisning med förstoringsform
- Kalibreringsdisplay och justeringsöppning för specifika vätskor och volymer
- Användningen är välkänd PhysioCare Concept™ och minskar belastningen på hand och arm under pipettering, bibehåller balansen och minimal användaransträngning
- Quick lock gör den nedre delen särskilt enkel att ta bort och serva
- Fjäderbelastad spetskon främjar tät passform till spetsen
- Har förmåga att autoklaveras utan att demonteras
- Tillämpningar: Pipettering av vätskor, blandning av vätskor, fyllning av plattor, geler och reaktionskärl, fasutvinning och borttagning av supernatanter
Specifica
Specifica
| Certifikat och efterlevnad | Partispecifikt certifikat |
| Kompatibla tips | epT.I.P.S. |
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blå |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | epT.I.P.S. 1000 μl |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Plast |
| Antal kanaler | 1 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?