Beskrivning
- Volymjusteringsfunktionen gör att önskad volym kan nås med några snabba varv
- Kontrollknapp och utkastare med låg arbetskraft är placerade för ergonomi med en fyrsiffrig volymvisning med förstoringsform
- Kalibreringsdisplay och justeringsöppning för specifika vätskor och volymer
- Användningen är välkänd PhysioCare Concept™ och minskar belastningen på hand och arm under pipettering, bibehåller balansen och minimal användaransträngning
- Quick lock gör den nedre delen särskilt enkel att ta bort och serva
- Fjäderbelastad spetskon främjar tät passform till spetsen
- Har förmåga att autoklaveras utan att demonteras
- Tillämpningar: Pipettering av vätskor, blandning av vätskor, fyllning av plattor, geler och reaktionskärl, fasutvinning och borttagning av supernatanter
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Partispecifikt certifikat |
| Kompatibla tips | epT.I.P.S. |
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Violett |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | epT.I.P.S. 5 ml |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Plast |
| Antal kanaler | 1 |
| Visa mer |