Läs mer
Eppendorf™ Forskning™ plus Flytta den™ , Mekaniska flerkanalpipetter med justerbart spetsavstånd
Handla allt Eppendorf Produkter
Beskrivning
- Luftkuddepipetter med variabel volym och justerbart spetsavstånd finns i 4, 6, 8 och 12 kanaler
- Välj mellan Mekanisk (Research™ plus) eller elektronisk (Xplorer™ plus) justerbara spetsavstånd flerkanalpipetter
- För plattor (12, 24, 48, 96 och 384-brunnar), rör (1,5 och 2 ml) och agarosgeler
- Spetsavstånd är fritt valbart från 4,5 till 33 mm, beroende på pipettvariant
- Avståndskontroll för snabba växlar bakåt och framåt mellan käll- och destinationsformat
- Manuell justeringsknapp för smidiga, vibrationsfria formatomkopplare och droppfria vätskeöverföringar
- 360°vridbart pipetthuvud för bekväm läsbarhet av displayen och snabb parameteridentifiering
- Tubeless system är säkert och pålitligt
- Optimalt vågarad pipett minskar handtrötthet för stressfri drift
- Autoklaverbar för användar- och provsäkerhet (Research™ plus fullt ut, och Xplorer™ plus endast nedre delen)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Lot-specifikt certifikat |
| Kompatibla tips | Universal Spetsar, epT.I.P.S™ , epT.I.P.S™ 384 |
| Beskrivning | Konavstånd: 4,5 mm |
| Justerbart spetsavstånd | Ja |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Ljusrosa |
| För användning med | Luftkudde |
| Antal kanaler | 12 |
| Produktlinje | Research Plus |
| Typ | Mekanisk pipett |
| Visa mer |