Läs mer
Eppendorf™ Forskning™ plus Flytta den™ , Mekaniska flerkanalpipetter med justerbart spetsavstånd
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16655615 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 till 20μ l
120 till 1 200μ l
30 till 300μ l
5 till 100μ l
Antal kanaler:
4
6
8
12
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Antal kanaler unitSize
16655615 5 till 100μ l 8 Varje
16675615 30 till 300μ l 4 -
16605625 120 till 1 200μ l 4 Varje
16685615 30 till 300μ l 6 -
16615625 120 till 1 200μ l 6 Varje
16635615 1 till 20μ l 8 -
16695615 30 till 300μ l 8 Varje
16625625 120 till 1 200μ l 8 -
16645615 1 till 20μ l 12 Varje
16665615 5 till 100μ l 12 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 16655615 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 3125000133
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillåter enkla formatändringar med 70 % tidsbesparingar jämfört med enkanalpipetter. Den unika, tublösa designen är autoklaverbar för att minska risken för kontaminering och förbättra provets integritet.
  • Luftkuddepipetter med variabel volym och justerbart spetsavstånd finns i 4, 6, 8 och 12 kanaler
  • Välj mellan Mekanisk (Research™ plus) eller elektronisk (Xplorer™ plus) justerbara spetsavstånd flerkanalpipetter
  • För plattor (12, 24, 48, 96 och 384-brunnar), rör (1,5 och 2 ml) och agarosgeler
  • Spetsavstånd är fritt valbart från 4,5 till 33 mm, beroende på pipettvariant
  • Avståndskontroll för snabba växlar bakåt och framåt mellan käll- och destinationsformat
  • Manuell justeringsknapp för smidiga, vibrationsfria formatomkopplare och droppfria vätskeöverföringar
  • 360°vridbart pipetthuvud för bekväm läsbarhet av displayen och snabb parameteridentifiering
  • Tubeless system är säkert och pålitligt
  • Optimalt vågarad pipett minskar handtrötthet för stressfri drift
  • Autoklaverbar för användar- och provsäkerhet (Research™ plus fullt ut, och Xplorer™ plus endast nedre delen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Lot-specifikt certifikat
Kompatibla tips Universal Spetsar, epT.I.P.S™ , epT.I.P.S™ 384
Beskrivning Konavstånd: 4,5 mm
Justerbart spetsavstånd 9 till 19,8 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Ljusgul
För användning med Luftkudde
Antal kanaler 8
Produktlinje Forskning Plus
Typ Mekanisk pipett
Volym (metrisk) 5 till 100μ l
För användning med (utrustning) Luftkudde
Inkluderar epT.I.P.S.™ låda 2.0 med 384 pipettspetsar