Läs mer
Eppendorf™ Forskning™ plus, mekaniska enkanaliga pipetter Multi-pack
Produktkod. 15743459 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 2,5, 0,5 till 10, 2 till 20, 10 till 100, 20 till 200, 100 till 1 000μ l
0,5 till 10, 10 till 100, 100 till 1 000μ l
100 till 1 000μ l, 0,5 till 5, 1 till 10 ml
2 till 20, 20 till 200, 100 till 1 000μ l
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15743459 100 till 1 000μ l, 0,5 till 5, 1 till 10 ml 1 uppsättning
15772069 0,5 till 10, 10 till 100, 100 till 1 000μ l Varje
15733459 2 till 20, 20 till 200, 100 till 1 000μ l 1 uppsättning
17884601 0,1 till 2,5, 0,5 till 10, 2 till 20, 10 till 100, 20 till 200, 100 till 1 000μ l 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15743459 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 3123000926
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9605.00 SEK
    8730.00 SEK / 1 uppsättningar
    Save 875.00 SEK
    9% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Använd dessa pipetter för stressfria arbetsprocedurer och intuitiv drift. Eppendorf™ Forskning™ plus Pipetter uppfyller de högsta kraven när det gäller precision och noggrannhet– kombinerat med ultimat ergonomi och ökad flexibilitet.
Hållbar och resistent mot kemiska, termiska och mekaniska påfrestningar.
  • Volymjustering: bara några varv för att nå önskad volym
  • Kontrollknapp: mycket låg manöverkraft, färg indikerar pipettvolym, placerad för perfekt ergonomi
  • Ejektor: mycket låg manöverkraft, placerad för perfekt ergonomi
  • Volymdisplay: fyra siffror, förstorande form
  • Sekundär justeringsdisplay och öppning: justerar pipetten till en vätska som är mycket annorlunda än vatten
  • Eppendorf PerfectPiston™ : ultralätt kolv gjord av Fortron™
  • Snabbkopplingsklämma: tar lätt bort den nedre delen (inte i 10 μl pipetter)
  • Fjäderbelastad spetskon: förbättrad ergonomi, tät passform mot spetsen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produktlinje Research Plus
Typ Pipett Mulspetsack
Volym (metrisk) 100 till 1 000μ l, 0,5 till 5, 1 till 10 ml
Finger stil Ergonomi
Inkluderar 3 pipetter: Forskning™ plus 1-kanalervariabel, 1 x epT.I.P.S.™ låda 2.0 med 96 spetsar, 2 x provpåsar och kulspetspenna