Läs mer
Eppendorf™ Research™ plus BASIC - Trade-In Pipette
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15773449 Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0.1 to 2.5 μL
0.25 to 2.5 mL
0.5 to 10 μL
0.5 to 5 mL
1 to 10 mL
10 to 100 μL
100 to 1000 μL
2 to 20 μL
20 to 200 μL
30 to 300 μL
Färg:
Blue
Dark Gray
Light Gray
Medium Gray
Orange
Red
Turquoise
Violet
Yellow
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15773449
Brand: Eppendorf™ 3123000250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Adapt for specific liquids or other external conditions with ultra-light fully autoclavable pipettes
  • Volume adjustment feature allows desired volume to be reached in few quick turns
  • Control button and ejectors low operating force are positioned for ergonomics 4-digit, magnifying-shape volume display
  • Calibration display and adjustment opening for specific liquids and volumes
  • Uses renowned PhysioCare Concept™ thus reduces strain on hand and arm during pipetting, maintains balance, minimal user exertion
  • Quick lock makes lower part particularly easy to remove and service
  • Spring loaded tip cone promotes tight fit to tip
  • Has ability to be autoclaved without disassembling
  • Applications: Pipetting liquids, Mixing liquids, Filling of plates, gels, and reaction vessels, Phase extraction and removal of supernatants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Lot Specific Certificate
Kompatibla tips epT.I.P.S.
Justerbart spetsavstånd No
Autoklaveringsbar Autoclavable
Färg Yellow
Disponibel Reusable
För användning med epT.I.P.S. 200 μL
Typ av grepp Ergonomic
Material Plastic
Antal kanaler 1
Programmerbarhet No
Sterilitet Non-sterile
Typ Manual Pipette
Volym (metrisk) 20 to 200 μL
För användning med (applikation) epT.I.P.S.Pipette Tips
För användning med (utrustning) Pipette Tips
Inkluderar epT.I.P.S. Pipette Tips