Läs mer
Eppendorf Research™ plus, mekaniska enkanalspipetter
Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 2,5μ l
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 10μ l
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
30 till 300μ l
Färg:
Blå
Gul
Ljusgrå
Mellangrå
Mörkgrå
Orange
Röd
Turkos
Violett
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Volymjusteringsfunktionen gör att önskad volym kan nås med några snabba varv
- Kontrollknapp och ejektorer med låg manöverkraft är placerade för ergonomi
- 4-siffrig volymdisplay i förstoringsform
- Kalibreringsdisplay och justeringsöppning för specifika vätskor och volymer
- Använder kända PhysioCare Concept™ minskar således belastningen på hand och arm under pipettering, upprätthåller balans, minimal användaransträngning
- Snabblås gör den nedre delen särskilt lätt att ta bort och serva (ej tillgängligt för 5 och 10 ml pipetter)
- Fjäderbelastad spetskon främjar tät passform mot spetsen (ej tillgängligt för 5 och 10 ml pipetter)
- Har förmåga att autoklaveras utan att demonteras
Användningsområden
- Pipettering av vätskor
- Blanda vätskor
- Fyllning av plattor, geler och reaktionskärl
- Fasextraktion och avlägsnande av supernatanter
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±5 %,± 1,2 %,± 1 |
| Kompatibla tips | 20μ L Pipettspetsar, 46 mm L |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Ljusgrå |
| För användning med | 20μ L Pipettspets |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Research Plus |
| Typ | Enkanals justerbara volympipetter |
| Volym (metrisk) | 2 till 20μ l |
| Visa | Digital |
| Visa mer |