Description
- Volymjusteringsfunktionen gör att önskad volym kan nås med några snabba varv
- Kontrollknapp och ejektorer med låg manöverkraft är placerade för ergonomi
- 4-siffrig volymdisplay i förstoringsform
- Kalibreringsdisplay och justeringsöppning för specifika vätskor och volymer
- Använder kända PhysioCare Concept™ minskar således belastningen på hand och arm under pipettering, upprätthåller balans, minimal användaransträngning
- Snabblås gör den nedre delen särskilt lätt att ta bort och serva (ej tillgängligt för 5 och 10 ml pipetter)
- Fjäderbelastad spetskon främjar tät passform mot spetsen (ej tillgängligt för 5 och 10 ml pipetter)
- Har förmåga att autoklaveras utan att demonteras
Användningsområden
- Pipettering av vätskor
- Blanda vätskor
- Fyllning av plattor, geler och reaktionskärl
- Fasextraktion och avlägsnande av supernatanter
Specifications
Specifications
| Noggrannhet | ±8 %,± 2,5 %,± 1,5 %,± 1 % |
| Kompatibla tips | 20μ L Pipettspetsar, 40 mm L |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Mellangrå |
| För användning med | 20μ L Pipettspets |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Research Plus |
| Typ | Enkanals justerbara volympipetter |
| Volym (metrisk) | 0,5 till 10μ l |
| Visa | Digital |
| Show More |