Läs mer
Eppendorf Research™ plus, mekaniska enkanalspipetter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15783439 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 2,5μ l
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 10μ l
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
30 till 300μ l
Färg:
Blå
Gul
Ljusgrå
Mellangrå
Mörkgrå
Orange
Röd
Turkos
Violett
Förpackningsstorlek:
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Förpackningsstorlek
15783439 100 till 1 000μ l Blå Varje
15793439 0,5 till 5 ml Violett Varje
15763439 10 till 100μ l Gul Varje
15733439 0,1 till 2,5μ l Mörkgrå Varje
15773439 20 till 200μ l Gul Varje
15753439 2 till 20μ l Gul Varje
15703449 1 till 10 ml Turkos -
15713449 2 till 20μ l Ljusgrå Varje
15743439 0,5 till 10μ l Mellangrå Varje
15723449 30 till 300μ l Orange Varje
16262391 0,25 till 2,5 ml Röd -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 15783439 Leverantör Eppendorf Leverantörsnummer 3123000063
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Anpassa för specifika vätskor eller andra yttre förhållanden med dessa ultralätta helt autoklaverbara pipetter. Pipetter har en fjäderbelastad spetskon, ett sekundärt justeringsalternativ och en förbättrad volymdisplay.
  • Volymjusteringsfunktionen gör att önskad volym kan nås med några snabba varv
  • Kontrollknapp och ejektorer med låg manöverkraft är placerade för ergonomi
  • 4-siffrig volymdisplay i förstoringsform
  • Kalibreringsdisplay och justeringsöppning för specifika vätskor och volymer
  • Använder kända PhysioCare Concept™ minskar således belastningen på hand och arm under pipettering, upprätthåller balans, minimal användaransträngning
  • Snabblås gör den nedre delen särskilt lätt att ta bort och serva (ej tillgängligt för 5 och 10 ml pipetter)
  • Fjäderbelastad spetskon främjar tät passform mot spetsen (ej tillgängligt för 5 och 10 ml pipetter)
  • Har förmåga att autoklaveras utan att demonteras
Användningsområden
  • Pipettering av vätskor
  • Blanda vätskor
  • Fyllning av plattor, geler och reaktionskärl
  • Fasextraktion och avlägsnande av supernatanter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±3 %,± 1 %,± 0,6 %
Kompatibla tips 1000μ L Pipettspetsar, 71 mm L
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blå
För användning med 1000μ L Pipettspets
Antal kanaler 1
Produktlinje Forskning Plus
Typ Enkanals justerbara volympipetter
Volym (metrisk) 100 till 1 000μ l
Visa Digital
Finger stil Ergonomi
För användning med (utrustning) 1000μ L Pipettspets
Inkluderar epT.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 pipettspetsar
Ökar 100, 500, 1000μ L