missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Reserpic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Reserpic Acid Methyl Ester |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30N2O5/c1-28-13-4-5-14-15-6-7-25-11-12-8-19(26)22(29-2)20(23(27)30-3)16(12)10-18(25)21(15)24-17(14)9-13/h4-5,9,12,16,18-20,22,24,26H,6-8,10-11H2,1-3H3/t12-,16+,18-,19-,20+,22+/m1/s1 |
| Formel vikt | 414.2155 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?