Läs mer
Reserpin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11362186
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11362186 5 g 5g
11352186 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362186 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03506.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 50-55-5 | Molekylformel: C33H40N2O9 | Molekylvikt: 608,688 g/mol
Hemmar vesikulärt upptag av katekolaminer och serotoninReserpin är ett antipsykotiskt och blodtrycksdämpande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck, stroke, hjärtinfarkt och njurproblem. Det används för att behandla symtom på dyskinesi hos patienter som drabbats av Huntingtons sjukdom. Det används i stor utsträckning som referensmaterial i masspektroskopitekniken och även som lugnande medel för hästar.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Löslighet
Löslig i vatten.
Anteckningar
Oförenlig med reducerande medel och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-55-5
Molekylformel C33H40N2O9
Molekylvikt (g/mol) 608.688
MDL-nummer MFCD00005091
InChI-nyckel QEVHRUUCFGRFIF-MDEJGZGSSA-N
Synonym reserpine, serpalan, serpasil, serpivite, apoplon, deserpine, elserpine, hiserpia, hypersil, raunervil
PubChem CID 5770
ChEBI CHEBI:28487
IUPAC-namn metyl (1R,15S,17R,18R,19S,20S)-6,18-dimetoxi-17-(3,4,5-trimetoxibensoyl)oxi-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodekahydroyohimbanylat
LEDER COC1C(CC2CN3CCC4=C(C3CC2C1C(=O)OC)NC5=C4C=CC(=C5)OC)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Reserpine
Smältpunkt ∼265 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 102014
Merck Index 14,8145
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 608.69
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.