Läs mer
Reserpine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Reserpine hydrochloride is an inhibitor of the vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Reserpine hydrochloride |
| CAS | 16994-56-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C33H41ClN2O9 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (77.50 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=C([C@H]([C@@H](OC)[C@H](OC(C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1)=O)C[C@]2([H])CN3CC4)[C@@]2([H])C[C@]3([H])C5=C4C(C=CC(OC)=C6)=C6N5)OC.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 645.14 |
| Formel vikt | 645.14 |
| Visa mer |