Läs mer
Reserpine, MedChemExpress
Produktkod. 16499086
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16499086 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16499086 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0480100mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
MedChemExpress Reserpine is an inhibitor of the vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2).
Reserpine is an inhibitor of the vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Reserpine
CAS 50-55-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C33H40N2O9
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (41.07 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C([C@H]([C@@H](OC)[C@H](OC(C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1)=O)C[C@]2([H])CN3CC4)[C@@]2([H])C[C@]3([H])C5=C4C(C=CC(OC)=C6)=C6N5)OC
Molekylvikt (g/mol) 608.68
Formel vikt 608.68
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death