Läs mer
R&D Systems™ Reserpine
Beskrivning
Binds the vesicular monoamine transporter (VMAT2) and inhibits transport of biogenic amines into adrenal chromaffin granules and synaptic vesicles. Causes depletion of biogenic amine stores. Antihypertensive and antipsychotic.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Reserpine |
| CAS | 50-55-5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C33H40N2O9 |
| Formel vikt | 608.68 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 608.688 |