Learn More
R&D Systems™ Reserpine
Artikelnummer. 18772684
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 g
Packungsgröße:
1g
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18772684 1 g 1g
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18772684 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 2742/1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2251.83 SEK
    2005.50 SEK / 1g
    Save 246.33 SEK
    10% Av
 Restricted Item
Beräknad leverans: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibitor of vesicular monoamine transport
Binds the vesicular monoamine transporter (VMAT2) and inhibits transport of biogenic amines into adrenal chromaffin granules and synaptic vesicles. Causes depletion of biogenic amine stores. Antihypertensive and antipsychotic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 50-55-5
Quantity 1 g
Product Line Tocris
Molecular Formula C33H40N2O9
Formula Weight 608.68
Purity >99%
Molecular Weight (g/mol) 608.688
Chemical Name or Material Reserpine
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.