Läs mer
Reserpin, TRC
Produktkod. 30425039
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30425039 1 g
1 options
Produktkod. 30425039 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR1446001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Reserpine
CAS 50-55-5
Molekylformel C33 H40 N2 O9
Kvantitet 1 g
Synonym (3β,16β,17β,18β,20α)-11,17-Dimethoxy-18-[(3,4,5-trimethoxybenzoyl)oxy]-yohimban-16-carboxylic acid methyl ester, 18β-Hydroxy-11,17β-dimethoxy-3β,20α-yohimban-16β-carboxylic acid methyl ester 3,4,5-trimethoxybenzoate (ester), 18β-Hydroxy-11,17β-dimethoxy-3β,20α-yohimban-16β-carboxylic acid methyl ester 3,4,5-trimethoxybenzoate, Benz[g]indolo[2,3-a]quinolizine','yohimban-16-carboxylic acid deriv., (-)-Reserpine, 11,17-Dimethoxy-18-[(3,4,5-trimethoxybenzoyl)oxy]yohimban-16-carboxylic acid methyl ester, 3,4,5-Trimethoxybenzoyl methyl reserpate, Anquil, Apoplon, Banasil, Bioserpine, Carpacil, Crystoserpine, Deserpine, ENT 50146, Elserpine, Eserpine, Eskaserp, Hiposerpil, Kitine, Lemiserp, Loweserp, Mayserpine, Methyl (1S,2R,3R,4aS,13bR,14aS)-2,11-dimethoxy-3-[(3,4,5-trimethoxybenzoyl)oxy]-1,2,3,4,4a,5,7,8,13,13b,14,14a-dodecahydroindolo[2',3':3,4]pyrido[1,2-b]isoquinoline-1-carboxylate, Methyl reserpate 3,4,5-trimethoxybenzoate (ester), NSC 237659, NSC 59272, Quiescin, Rau-sed, Raucap, Raulen, Raunervil, Raupasil, Raurine, Rausedil, Rausedyl, Rausingle, Rauwasedin, Resercaps, Resercen, Reserlor, Reserpamed, Reserpex, Reserpic acid methyl ester 3,4,5-trimethoxybenzoate (ester), Reserpil, Reserpine, Reserpoid, Resine, Respital, Restran, Riserpa, Rivasin, Roxinoid, Sandril, Sedaraupin, Sedserp, Serfin, Serolfia, Serp-AFD, Serpaloid, Serpanray, Serpasil, Serpasil Serpasol, Serpasil premix, Serpasol, Serpate, Serpen, Serpentina, Serpicon, Serpiloid, Serpine, Serpine (pharmaceutical), Serpipur, Sertabs, Sertina, T-Serp, Temposerpine, Triserpin, Vio-Serpine
InChI formel InChI=1S/C33H40N2O9/c1-38-19-7-8-20-21-9-10-35-16-18-13-27(44-32(36)17-11-25(39-2)30(41-4)26(12-17)40-3)31(42-5)28(33(37)43-6)22(18)15-24(35)29(21)34-23(20)14-19/h7-8,11-12,14,18,22,24,27-28,31,34H,9-10,13,15-16H2,1-6H3/t18-,22+,24-,27-,28+,31+/m1/s1
LEDER CO[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2CN3CCc4c([nH]c5cc(OC)ccc45)[C@H]3C[C@@H]2[C@@H]1C(=O)OC)OC(=O)c6cc(OC)c(OC)c(OC)c6
IUPAC-namn metyl (1R,15S,17R,18R,19S,20S)-6,18-dimetoxi-17-(3,4,5-trimetoxibenzoyl)oxy-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodekahydroyohimban-19-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 608.68
Formel vikt 608.2734