Läs mer
Thermo Scientific™ Reservoartillbehör
Produktkod. 11347171 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Sterilt ventilationsfilter
Ventilationsfilter/CO2-adsorber och sterilt överflöd
För användning med (utrustning):
Förvaringstank 30 till 100 L
Lagringstank
Reservoar, 1100 till 2000 L
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11347171 Sterilt ventilationsfilter Lagringstank Varje
15172296 Sterilt ventilationsfilter Förvaringstank 30 till 100 L Varje
15514780 Ventilationsfilter/CO2-adsorber och sterilt överflöd Reservoar, 1100 till 2000 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11347171 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22.0091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.00 SEK
    1407.22 SEK / Paket med 1
    Save 47.78 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 05-11-2026
Nivåkontroll och sterilt spill för lagringsbehållare är perfekta tillbehör för att köra system för omvänd osmos.
Nivåkontroll och sterilt spill, Thermo Scientific™ Reservoartillbehör, är perfekta för att köra system för omvänd osmos.
Nivåkontroll för lagringsreservoarer
  • Nödvändigt tillbehör för att köra alla system för omvänd osmos; kommer att anpassas till den specifika reservoaren under beställningsproceduren
Sterilt bräddavlopp för lagringsreservoarer
  • Rekommenderat tillbehör för att förhindra organisk kontaminering inuti reservoarer för omvänd osmos
Ventilationsfilter för lagringsreservoarer
  • Rekommenderat tillbehör för att förhindra organisk kontaminering inuti reservoarer för omvänd osmos
Ventilationsfilter med CO 2 -absorbent för lagringsreservoarer
  • Rekommenderat tillbehör för att förhindra organisk kontaminering och CO 2 -förorening inuti reservoarer för omvänd osmos
Beställningsinformation:
Denna produkt är inte tillgänglig i alla regioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 0,2 μm
För användning med (utrustning) Lagringstank
Typ Sterilt ventilationsfilter