Läs mer
Thermo Scientific™ Reservoartillbehör
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Nivåkontroll och sterilt spill för lagringsbehållare är perfekta tillbehör för att köra system för omvänd osmos.
Nivåkontroll och sterilt spill, Thermo Scientific™ Reservoartillbehör, är perfekta för att köra system för omvänd osmos.
Nivåkontroll för lagringsreservoarer
- Nödvändigt tillbehör för att köra alla system för omvänd osmos; kommer att anpassas till den specifika reservoaren under beställningsproceduren
Sterilt bräddavlopp för lagringsreservoarer
- Rekommenderat tillbehör för att förhindra organisk kontaminering inuti reservoarer för omvänd osmos
Ventilationsfilter för lagringsreservoarer
- Rekommenderat tillbehör för att förhindra organisk kontaminering inuti reservoarer för omvänd osmos
Ventilationsfilter med CO 2 -absorbent för lagringsreservoarer
- Rekommenderat tillbehör för att förhindra organisk kontaminering och CO 2 -förorening inuti reservoarer för omvänd osmos
Beställningsinformation:
Denna produkt är inte tillgänglig i alla regioner
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Sterilt reservoarventilationsfilter för förvaringstank 30 - 100 liter, 0,2μ m |
| För användning med (utrustning) | LabTower RO |
| Typ | Sterile Vent Filter |