Beskrivning
- Tillverkad av boro 3.3 glas med PP skruvlock och PE-LD hällring
- Maximal drifttemperatur är 80 °C (rengöringstemperaturer bör inte överstiga 60 °C)
- Kräver användning av flaskadapter - 33mm/STJ 29/32
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| För användning med (utrustning) | Automatisk byrett |
| Material | Borsilikatglas |
| Typ | Reservoarflaska |