Läs mer
Resibufogenin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Resibufogenin |
| CAS | 465-39-4 |
| Molekylformel | C24 H32 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Bufa-20,22-dienolide','14,15-epoxy-3-hydroxy-','(3β,5β,15β)-, 5β-Bufa-20,22-dienolide','14,15β-epoxy-3β-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), (3β,5β,15β)-14,15-Epoxy-3-hydroxybufa-20,22-dienolide, 14,15β-Epoxy-3β-hydroxy-5β-bufa-20,22-dienolide, 3β-Hydroxy-14,15β-epoxy-5β-bufa-20,22-dienolide, Bufogenin, NSC 90783, Recibufogenin, Resi, Resibufogenin, Resinobufagin, Respigon |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32O4/c1-22-9-7-16(25)11-15(22)4-5-18-17(22)8-10-23(2)19(12-20-24(18,23)28-20)14-3-6-21(26)27-13-14/h3,6,13,15-20,25H,4-5,7-12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-,22+,23-,24-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@]4(C)[C@H](C[C@H]5O[C@@]345)C6=COC(=O)C=C6 |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.51 |
| Formel vikt | 384.2301 |