Läs mer
Kvarvarande klor QC-prov, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15608215 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
2 ml
Förpackningsstorlek:
2ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15608215 2 ml 2ml
1 options
Produktkod. 15608215 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer 696
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Kvarvarande klor QC-prov, 2 mL, SPEX CertiPrep™ . ISO Guide 34 Certifierad
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
  • Resterande klorprov
  • QC-prov
  • 2 mL flaska ger upp till 2L efter spädning
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Residual Chlorine QC Sample
Namnnotering Ger upp till 2L efter utspädning
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Typ Certifierat referensmaterial
Kvantitet 2 ml
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning