Läs mer
Gibco™ Residual Protein TrypLE™ ELISA Kit
Beskrivning
The Residual Protein TrypLE ELISA Kit is a solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) for the quantitative detection of TrypLE enzyme. The kit is compatible with all forms of TrypLE enzyme, including TrypLE Select, TrypLE Express, and CTS TrypLE Select enzymes.
TrypLE enzyme is an animal-origin-free recombinant alternative to porcine trypsin. It is used for the dissociation of attachment-dependent cell lines. TrypLE enzyme dissociates cells cultured both in serum-free and serum-supplemented systems. Due to the unique biological sequence of TrypLE enzyme, traditional trypsin ELISA kits are ineffective at binding and detecting residual levels of TrypLE enzyme.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 0.78 to 50 ng/mL |
| Analyskänslighet | 0.032 ng/mL |
| Innehåll och lagring | • Pre-coated 96-well plate • Standard assay buffer concentrate • HRP-conjugated detection antibody • Wash buffer concentrate • Chromogen stop solution • Adhesive plate covers Store at 2–8°C. |
| Konjugera | Horseradish Peroxidase (HRP) |
| Immunoassay Kit Format | Sandwich ELISA Kit |
| För användning med (utrustning) | Colorimetric Microplate Reader |
| Interassay CV | 6.20% |
| Intraassay CV | 7.20% |
| Etikett eller färgämne | Horseradish Peroxidase (HRP) |
| Proteinaliaser | TrypLE, R-Protease |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- TRYPLE ELISA RESIDUAL KIT 1 EA
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one, Phosphoric acid
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.