Läs mer
Resiquimod-d5, TRC
Produktkod. 30426989
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30426989 2.5 mg 2.5mg
30413428 5 mg -
30426535 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30426989 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR1446822.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2252319-44-9
Molekylformel C17H17D5N4O2
Molekylvikt (g/mol) 319.41
Synonym 1-[4-Amino-2-(ethoxymethyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-1-yl]-2-methylpropan-2-ol-d5, 4-Amino-2-(ethoxymethyl)-1-(2-hydroxyisobutyl)imidazo[4,5-c]quinoline-d5, 4-Amino-2-ethoxymethyl-α,α-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline-1-ethanol-d5, R 848-d5, Resiquimod-d5, S 28463-d5
IUPAC-namn 1-[4-amino-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxymethyl)imidazo[4,5-c]quinolin-1-yl]-2-methylpropan-2-ol
LEDER NC1=C(N=C(COC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])N2CC(C)(C)O)C2=C(C=CC=C3)C3=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Resiquimod-d5
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H22N4O2/c1-4-23-9-13-20-14-15(21(13)10-17(2,3)22)11-7-5-6-8-12(11)19-16(14)18/h5-8,22H,4,9-10H2,1-3H3,(H2,18,19)/i1D3,4D2
Formel vikt 319.2057