Läs mer
Resiquimod, MedChemExpress
Produktkod. 16431987
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16431987 50 mg 50mg
16425838 10 mg -
16423386 25 mg 25mg
16426306 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16431987 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13740
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
MedChemExpress Resiquimod is a Toll-like receptor 7 and 8 (TLR7/TLR8) agonist that induces the upregulation of cytokines such as TNF-α, IL-6 and IFN-α.
Resiquimod is a Toll-like receptor 7 and 8 (TLR7/TLR8) agonist that induces the upregulation of cytokines such as TNF-α, IL-6 and IFN-α.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Resiquimod
CAS 144875-48-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H22N4O2
Kvantitet 50 mg
Synonym R848 S28463
Löslighetsinformation DMF : 50 mg/mL (159.04 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 30 mg/mL (95.43 mM) ∣Methanol : 25 mg/mL (79.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.32 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC(C)(C)CN1C(COCC)=NC2=C1C3=CC=CC=C3N=C2N
Molekylvikt (g/mol) 314.38
Formel vikt 314.38
Procent renhet 99.39%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus