Läs mer
Resiquimod, TRC
Produktkod. 17943305
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17943305 50 mg
17943315 5 mg
17911395 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17943305 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR14468050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144875-48-9
Molekylformel C17 H22 N4 O2
Molekylvikt (g/mol) 314.38
Synonym 1-[4-Amino-2-(ethoxymethyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-1-yl]-2-methylpropan-2-ol, 4-Amino-2-(ethoxymethyl)-1-(2-hydroxyisobutyl)imidazo[4,5-c]quinoline, 4-Amino-2-ethoxymethyl-α,α-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline-1-ethanol, R 848, Resiquimod, S 28463
IUPAC-namn 1-[4-amino-2-(etoxymetyl)imidazo[4,5-c]kinolin-1-yl]-2-metylpropan-2-ol
LEDER CCOCc1nc2c(N)nc3ccccc3c2n1CC(C)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Resiquimod
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H22N4O2/c1-4-23-9-13-20-14-15(21(13)10-17(2,3)22)11-7-5-6-8-12(11)19-16(14)18/h5-8,22H,4,9-10H2,1-3H3,(H2,18,19)
Formel vikt 314.1743