Läs mer
WTW™ Resistenstestsats för WTW™ Konduktivitetsmätare
Produktkod. 10191721
Change view
För användning med (utrustning):
Alla ledningsledningsmätare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10191721 Alla ledningsledningsmätare Varje
1 options
Produktkod. 10191721 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 302870
 Begränsad artikel
I lager
För konduktivitetsmätningssystem finns det olika kontrollmetoder: Systemet inklusive mätcell kan kalibreras med lämpliga spårbart certifierade standardlösningar. En justering är vanligtvis inte nödvändig på grund av långtidsstabiliteten hos de använda elektrodmaterialen. Specialsatser innehåller alla nödvändiga delar för att testa konduktivitetsmätsystem enligt pharamcopeia riktlinjer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Resistanstestsats
Inkluderar Vattentätt 8-stifts uttag
För användning med (utrustning) Alla ledningsledningsmätare