Läs mer
SI Analytics™ Motståndstermometer med skruvhuvud
Produktkod. 10747301 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-30 °C till +135 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
10747301 -30 °C till +135 °C Varje
1 options
Produktkod. 10747301 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285119162
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Har ett glasskaft och Pt 100-sensor
  • Skruva plugghuvudet
  • Typ W 2081
  • Skaft i glas
  • Sensor Pt 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) sond 12 mm
Inkluderar med skruvhuvud, typ W 2081, sensor Pt 100
Längd (metrisk) 120 mm
Produkttyp Motståndstermometer
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +135 °C