Läs mer
Resmetirom, MedChemExpress
Beskrivning
Resmetirom (MGL-3196) is a highly selective thyroid hormone receptor β (THR-β) agonist with an EC50 value of 0.21 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Resmetirom |
| CAS | 920509-32-6 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H12Cl2N6O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | MGL-3196 VIA-3196 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (71.23 mM) |
| LEDER | N#CC1=NN(C2=CC(Cl)=C(OC(C=C3C(C)C)=NNC3=O)C(Cl)=C2)C(NC1=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 435.22 |
| Visa mer |