Läs mer
Biochrom Upplösning CFR-programvara
Beskrivning
- Med lösenordsskyddade användarinloggningar och fullständiga granskningsspår kommer data att vara kompatibla enligt 21 CFR del 11
- Quick Read och Quick Scan för snabba mätningar med begränsad inställning
- Skräddarsydd metodutveckling för dina unika laboratoriekrav
- Kraftfull grafisk datavisning och manipuleringsalternativ
- Microsoft utseende och känsla för intuitiv användning
- Resolution Life Science-versionen har förprogrammerade metoder för snabba mätningar av vanliga metoder som protein och DNA/RNA/kvantifiering och renhetsmätningar samt celldensitetsmätningar och CyDye kvantifiering
- Bibliotek med referensmaterial om din laboratoriemiljö kräver regelbunden verifiering.
- Spara, skriv ut eller exportera din analys som en Excel™ , Extended Metafile, HTML, pdf, rich text format, text, Word eller XPS filtyper.
Kompatibel med Biochrom spektrofotometermodeller:
- Novaspec
- Ultrospec, exkluderar färgmätare och celldensitetsmätare
- WPA, exkluderar färgmätare och celldensitetsmätare
- Vågen, utesluter färgmätare och celldensitetsmätare
- BioDrop
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Programvara |