Läs mer
Resorantel, Mikromol™
Beskrivning
Resorantel
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Resorantel |
| CAS | 20788-07-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Resorantel |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H10 Br N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Benzamide, N-(4-bromophenyl)-2,6-dihydroxy-, 2,6-Dihydroxybenzoic acid 4'-bromanilide, 4'-Bromo-2,6-dihydroxybenzanilide, HOE 296V, Resorantel, Resorcylam, Terenol, gamma-Resorcylanilide, 4'-bromo- (8CI), 4'-Bromo-gamma-resorcylanilide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10BrNO3/c14-8-4-6-9(7-5-8)15-13(18)12-10(16)2-1-3-11(12)17/h1-7,16-17H,(H,15,18) |
| LEDER | Oc1cccc(O)c1C(=O)Nc2ccc(Br)cc2 |
| IUPAC-namn | N-(4-bromophenyl)-2,6-dihydroxybenzamide |
| Visa mer |