Läs mer
Resorcinol (1,3-dihydroxybensen), LoGiCal
Produktkod. 30461977
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461977 10 mg
1 options
Produktkod. 30461977 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0294.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Resorcinol (1,3-Benzenediol)
CAS 108-46-3
Analyt- eller komponentnamn Resorcinol (1,3-Benzenediol)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H6 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Fluorescein Sodium Imp. A (EP), Fluorescein Imp. A (EP), Hexylresorcinol Imp. B (EP), Hymecromone Imp. A (EP), Resorcinol, 1,3-Dihydroxybenzene, 1,3-Benzenediol, Resorcinol (8CI), 1,3-Phenylenediol, 3-Hydroxyphenol, C.I. 76505, C.I. Developer 4, C.I. Oxidation Base 31, Developer O, Developer R, Developer RS, Durafur Developer G, Fouramine RS, Fourrine 79, Fourrine EW, NSC 1571, Nako TGG, Pelagol Grey RS, Pelagol RS, RS 11H, RS 11L, Redimix 401RAP60, Reso, Resorcin, Resorcinol 80, Rezorsine, Rodol RS, m-Benzenediol, m-Dihydroxybenzene, m-Hydroquinone, m-Hydroxyphenol, m-Phenylenediol, m-Resorcinol, Fluorescein Sodium Impurity A, Hexylresorcinol Impurity B, Hymecromone Impurity A, Fluorescein Impurity A
InChI formel InChI=1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Oc1cccc(O)c1
IUPAC-namn Bensen-1,3-diol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 110.11
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 110,0368 g/mol