Läs mer
Resorcinol-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Resorcinol-13C6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vikt | 116.0569 |