Läs mer
Resorcinol, MP Biomedicals™
Produktkod. 11416192 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11416192 100 g 100g
11426192 500 g 500g
11436192 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11416192 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210280880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 SEK
    1063.27 SEK / 100g
    Save 56.73 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Resorcinol är en aromatisk alkohol som används i storskaliga processer, dermatologisk forskning och i kolorimetriska analyser för sialinsyra.
  • Resorcinol är en aromatisk alkohol som används i storskaliga processer som garvning, tillverkning av hartser och hartslim, framställning av hexylresorcinol och p-aminosalicylsyra samt färgning och tryckning av textilier.
  • Resorcinol används i dermatologisk forskning, till exempel i studier av irriterande kontaktdermatit.
  • Resorcinols roll för att orsaka cytotoxicitet och cytokinfrisättning i humana epidermala keratinocyter och dermala fibroblaster har studerats.
  • Cytoxiciteten hos resorcinol och andra fenoliska föreningar mot de melanotiska humana melanomcellinjerna IRE 1 och IRE 2, och de lymfom- och leukemi-härledda cellinjerna Raji och K 562 har studerats, vid koncentrationer av fenolföreningar på 10μ M till 5 mM.
  • Användning av resorcinol i en kolorimetrisk analys för sialinsyra har rapporterats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-46-3
Molekylformel C6H6O2
Molekylvikt (g/mol) 110.112
MDL-nummer MFCD00002269
InChI-nyckel GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
PubChem CID 5054
ChEBI CHEBI:27810
IUPAC-namn bensen-1,3-diol
LEDER C1=CC(=CC(=C1)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Resorcinol
Namnnotering Molecular Biology, Cell Biology
Smältpunkt 228 to 232°F
Färg Vitt
Densitet 1.2 g/cm3 at 68°F
Kokpunkt 531°F to 536°F (at 760 mm Hg)
Flampunkt 261°F
Tändpunkt 1125°F
Analysprocentintervall ≥99%
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation ≥100 mg/mL at 65.3°F
Ångdensitet 3.79
Formel vikt 110.11
Ångtryck 1 mm Hg at 227.1°F, 0.0002 mm Hg at 77°F
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Fast
För användning med (applikation) Byggstenar, kemisk syntes
Visa mer Visa mindre
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.