Läs mer
Resorcinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11404404
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
50g
Produktkod. 11404404
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13080.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 108-46-3 | C6H6O2 | 110.112 g/mol
Resorcinol används vid syntes av läkemedel och olika organiska föreningar. Det används också i mjukgörare och diazofärgämnen. Det kan användas vid kvalitativ bestämning av ketoser i Seliwanoff-testet. Resorcinol-formaldehydharts har visat sig vara användbar i endodontisk terapi i ryskt rött. Det är ett oumbärligt element för spektrofotometrisk bestämning av nitratkoncentrationer i havsvatten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Resorcinol används vid syntes av läkemedel och olika organiska föreningar. Det används också i mjukgörare och diazofärgämnen. Det kan användas vid kvalitativ bestämning av ketoser i Seliwanoff-testet. Resorcinol-formaldehydharts har visat sig vara användbar i endodontisk terapi i ryskt rött. Det är ett oumbärligt element för spektrofotometrisk bestämning av nitratkoncentrationer i havsvatten.
Löslighet Lösligt i
vatten, alkohol, eter och glycerol.
Noter
Stabil. Kan missfärgas vid exponering för luft eller ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-46-3
Molekylformel C6H6O2
Molekylvikt (g/mol) 110.112
MDL-nummer MFCD00002269
InChI-nyckel GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
PubChem CID 5054
ChEBI CHEBI:27810
IUPAC-namn bensen-1,3-diol
LEDER C1=CC(=CC(=C1)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Resorcinol
Smältpunkt 109°C to 112°C
Densitet 1.272
pH 4 till 6
Kokpunkt 280°C to 281°C
Flampunkt 171°C (339°F)
Odör Phenol-like
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN2876
Beilstein 906905
Känslighet Air and light sensitive
Merck Index 14,8155
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,ether and glycerol.
Formel vikt 110.11
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Resorcinol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1,3-Benzenediol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.