Läs mer
Resorcinol, 99 %
Beskrivning
Resorcinol används vid syntes av läkemedel och olika organiska föreningar. Det används också i mjukgörare och diazofärgämnen. Det kan användas vid kvalitativ bestämning av ketoser i Seliwanoff-testet. Resorcinol-formaldehydharts har visat sig vara användbar i endodontisk terapi i ryskt rött. Det är ett oumbärligt element för spektrofotometrisk bestämning av nitratkoncentrationer i havsvatten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Resorcinol används vid syntes av läkemedel och olika organiska föreningar. Det används också i mjukgörare och diazofärgämnen. Det kan användas vid kvalitativ bestämning av ketoser i Seliwanoff-testet. Resorcinol-formaldehydharts har visat sig vara användbar i endodontisk terapi i ryskt rött. Det är ett oumbärligt element för spektrofotometrisk bestämning av nitratkoncentrationer i havsvatten.
Löslighet Lösligt i
vatten, alkohol, eter och glycerol.
Noter
Stabil. Kan missfärgas vid exponering för luft eller ljus.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Resorcinol |
| Smältpunkt | 109 °C till 112 °C |
| Densitet | 1.272 |
| pH | 4 till 6 |
| Kokpunkt | 280 °C till 281 °C |
| Flampunkt | 171 °C (339 °F) |
| Odör | Fenolliknande |
| Kvantitet | 50 g |
| UN-nummer | UN2876 |
| Beilstein | 906905 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Resorcinol
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Benzenediol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.