Läs mer
Resorcinol, ACS, 99.0-100.5%
Produktkod. 11373308
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373308 100 g 100g
11445160 25 g 25g
11363308 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11373308 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036248.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 108-46-3 | C6H6O2 | 110.112 g/mol
Resorcinol används vid syntes av läkemedel och olika organiska föreningar. Det används också i mjukgörare och diazofärgämnen. Det kan användas vid kvalitativ bestämning av ketoser i Seliwanoff-testet. Resorcinol-formaldehydharts har visat sig vara användbar i endodontisk terapi i ryskt rött. Det är ett oumbärligt element för spektrofotometrisk bestämning av nitratkoncentrationer i havsvatten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-46-3
Molekylformel C6H6O2
Molekylvikt (g/mol) 110.112
MDL-nummer MFCD00002269
InChI-nyckel GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
PubChem CID 5054
ChEBI CHEBI:27810
IUPAC-namn bensen-1,3-diol
LEDER C1=CC(=CC(=C1)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Resorcinol
Namnnotering For analysis ACS
Smältpunkt 109°C to 112°C
Densitet 1.272 g/mL
Kokpunkt 280°C to 281°C
Flampunkt 171°C (339°F)
Analysprocentintervall 99.0 to 100.5%
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2876
Beilstein 906905
Känslighet Air and light sensitive
Merck Index 14,8155
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,ether and glycerol.
Formel vikt 110.11
Procent renhet 99.0 to 100.5%
Kvalitet ACS
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.