Läs mer
Resorcinol, ACS, 99,0–100,5 %
Produktkod. 11445160
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11445160 25 g 25g
11373308 100 g 100g
11363308 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11445160 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036248.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-46-3 | C6H6O2 | 110,112 g/mol
Resorcinol används vid syntes av läkemedel och olika organiska föreningar. Det används också i mjukgörare och diazofärgämnen. Det kan användas vid kvalitativ bestämning av ketoser i Seliwanoff-testet. Resorcinol-formaldehydharts har visat sig vara användbar i endodontisk terapi i ryskt rött. Det är ett oumbärligt element för spektrofotometrisk bestämning av nitratkoncentrationer i havsvatten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-46-3
Molekylformel C6H6O2
Molekylvikt (g/mol) 110.112
MDL-nummer MFCD00002269
InChI-nyckel GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
PubChem CID 5054
ChEBI CHEBI:27810
IUPAC-namn bensen-1,3-diol
LEDER C1=CC(=CC(=C1)O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Resorcinol
Namnnotering För analys ACS
Smältpunkt 109 °C till 112 °C
Färg Vit till grädde
Densitet 1.272 g/mL
pH 4 till 6
Kokpunkt 280 °C till 281 °C
Flampunkt 171 °C (339 °F)
Analysprocentintervall 99,0 till 100,5 %
Odör Fenolliknande
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2876
Beilstein 906905
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 14,8155
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol, eter och glycerol.
Formel vikt 110.11
Procent renhet 99,0 till 100,5 %
Kvalitet ACS
Fysisk form Kristallin
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Resorcinol
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Resorcinol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.