missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Resorcinol Bis(diphenyl phosphate), TRC

Produktkod. 30006262
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006262 1 g
30003906 250 mg
30011085 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30006262 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR1453001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 57583-54-7
Molekylformel C30 H24 O8 P2
Molekylvikt (g/mol) 574.45
Synonym Phosphoric acid, P,P'-1,3-phenylene P,P,P',P'-tetraphenyl ester, Phosphoric acid, 1,3-phenylene tetraphenyl ester (9CI), 1,3-Phenylene bis(diphenyl phosphate), ADK Stab PFP, ADK Stab PFR, BPHPPO, CR 733S, Fyrolflex RDP, LDP 301, Mark PFK, Nonnen R 0111-10, PFR, PhireGuard RDP, Reofos RDP, Resorcinol bis(diphenyl phosphate), Resorcinol tetraphenyl diphosphate, Tetraphenyl m-phenylene bisphosphate, Tetraphenyl m-phenylene diphosphate, Tetraphenyl resorcinol diphosphate, WSFR-RDP, m-Phenylene bis(diphenyl phosphate)
IUPAC-namn (3-diphenoxyphosphoryloxyphenyl) diphenyl phosphate
LEDER O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3cccc(OP(=O)(Oc4ccccc4)Oc5ccccc5)c3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Resorcinol Bis(diphenyl phosphate)
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C30H24O8P2/c31-39(33-25-14-5-1-6-15-25,34-26-16-7-2-8-17-26)37-29-22-13-23-30(24-29)38-40(32,35-27-18-9-3-10-19-27)36-28-20-11-4-12-21-28/h1-24H
Formel vikt 574.0946
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.