Läs mer
Resorcinol, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 109°C |
| Färg | Beige |
| pH | 4.4 |
| Kokpunkt | 281°C |
| Förpackning | Glasburk |
| Kvantitet | 250 g |
| Formel vikt | 110.11g/mol |
| Fysisk form | Fast |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Resorcinol
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/och tvål.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.