Läs mer
Resorcinol Kristallin MP Biomedicals
Produktkod. 11406192 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11406192 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11406192 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210280825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.00 SEK
    455.69 SEK / 25g
    Save 23.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Resorcinol
CAS 108-46-3
Densitet 3.79 (sändning = 1)
Molekylformel C6H6O2
Kvantitet 25 g
Synonym resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
InChI-nyckel GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC(=C1)O)O
IUPAC-namn bensen-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 110.112
PubChem CID 5054
ChEBI CHEBI:27810
Formel vikt 110.1
Fysisk form Kristallin