missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Resorcinol-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Resorcinol-d4 |
| CAS | 751455-55-7 |
| Molekylformel | C6 2H4 H2 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,3-Benzene-2,4,5,6-d4-diol (9CI), 1,3-Benzenediol-d4, Resorcinol-d4, Resorcinol-2,4,5,6-D4, 1,3-Dihydroxybenzene-2,4,5,6-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(O)c([2H])c(O)c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.14 |
| Formel vikt | 114.0619 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?