Läs mer
Resorcinol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10000350 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10000350 100 g 100g
10625122 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10000350 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer R/0150/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Resorcinol, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-46-3
Molekylformel C6H6O2
Molekylvikt (g/mol) 110.112
MDL-nummer 2269
InChI-nyckel GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
PubChem CID 5054
ChEBI CHEBI:27810
IUPAC-namn benzene-1,3-diol
LEDER C1=CC(=CC(=C1)O)O
Specifikationer
Smältpunkt 109°C
Färg Beige
pH 4.4
Kokpunkt 281°C
Förpackning Glass Jar
Kvantitet 100 g
Formel vikt 110.11g/mol
Fysisk form Solid
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Resorcinol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.