Läs mer
Resorcinol-O,O'-diacetic acid, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11367465
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367465 5 g 5g
11357465 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367465 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05505.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-39-6
Molekylformel C10H10O6
Molekylvikt (g/mol) 226.184
MDL-nummer MFCD00016696
InChI-nyckel ZVMAGJJPTALGQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym resorcinol-o,o'-diacetic acid, m-phenylenedioxydi acetic acid, 2-3-carboxymethoxy phenoxy acetic acid, 2,2'-1,3-phenylenebis oxy diacetic acid, 2,2'-1,3-phenylenebis oxy bis-acetic acid, acetic acid,2,2'-1,3-phenylenebis oxy bis, 3-carboxymethoxy phenoxyacetic acid, m-phenylenedioxy diacetic acid, m-phenylenedioxydi
PubChem CID 66884
IUPAC-namn 2-[3-(carboxymethoxy)phenoxy]acetic acid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)OCC(=O)O)OCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Resorcinol-O,O'-diacetic acid
Smältpunkt 192°C to 196°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2135777
Formel vikt 226.19
Procent renhet ≥97%